Learn More
Chlorthalidone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15628775 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15628775 250 mg 250mg
15608705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15628775 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460932500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 77-36-1 | C14H11ClN2O4S | 338.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-36-1
Formule moléculaire C14H11ClN2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 338.77
Clé InChI JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorthalidone, chlortalidone, phthalamudine, chlorphthalidolone, hygroton, chlorthalidon, phthalamodine, chlorothalidone, chlorphthalidone, natriuran
CID PubChem 2732
ChEBI CHEBI:3654
Nom IUPAC 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NC2(C3=CC(=C(C=C3)Cl)S(=O)(=O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorthalidone
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 338.77
Pourcentage de pureté 98%