Learn More
Ester éthylique de l’acide chlorthalidone, TRC
Code produit 30351044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30351044 100 mg -
30359881 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30351044 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC427505100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92874-73-2
Formule moléculaire C16H14ClNO5S
Poids moléculaire (g/mol) 367.8
Synonyme 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]-benzoic Acid Ethyl Ester, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-benzoic Acid Ethyl Ester
Nom IUPAC Éthyle 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyle)benzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorthalidone Acid Ethyl Ester
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14ClNO5S/c1-2-23-16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(19)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H2,18,21,22)
Poids de la formule 367.0281