Learn More
Chlorthalidone, MedChemExpress
Code produit 16422927
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422927 50 mg
16446858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422927 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15833
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
MedChemExpress Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorthalidone
CAS 77-36-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H11ClN2O4S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 41 mg/mL (121.03 mM)
SMILES O=S(C1=CC(C2(O)NC(C3=C2C=CC=C3)=O)=CC=C1Cl)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 338.77
Poids de la formule 338.77
Pourcentage de pureté 99.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation