Learn More
Chlorthalidone, TRC
Code produit 17983145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17983145 5 mg 5mg
17943835 25 mg 25mg
17991865 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17983145 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4275005MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-36-1
Formule moléculaire C14 H11 Cl N2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 338.77
Synonyme Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-, Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)- (6CI,8CI), 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, (±)-Chlorthalidone, (±)-Hygroton, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolinum, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindoline, 1-keto-3-(3'-Sulfamyl-4'-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindoline, 2-Chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(3-hydroxy-1-oxoisoindol-3-yl)benzenesulfonamide, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-Hydroxy-3-[4-chloro-3-sulfamylphenyl]phthalimidine, Chlorothalidone, Chlortalidone, Chlorthalidon, Chlorthalidone, Demi-Regroton, G 33182, Higroton, Higrotona, Hygroton, Igroton, Isoren, NSC 69200, Natriuran, Oradil, Oxodolin, Phthalamudine, Racemic chlorthalidone, Renon, Saluretin, Thalitone, ZINC 00020253, Zambesil
Nom IUPAC 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzènesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlortalidone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
Poids de la formule 338.0128
Pourcentage de pureté >95%