Learn More
Chlorzoxazone, MedChemExpress
Description
Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorzoxazone |
| CAS | 95-25-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H4ClNO2 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (589.73 mM) |
| SMILES | O=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.57 |
| Poids de la formule | 169.57 |
| Afficher plus |