Learn More
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ A Nutrient Supplement
GREENER_CHOICE
Code produit 11573377
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11573377 1 L 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11573377 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1023401
Edge
Supplément nutritif A de CHO CD EfficientFeed™
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ Un supplément de nutriments liquides est une formulation complète d’alimentation sans origine animale, définie chimiquement, qui permet une amélioration jusqu’à 2-5 fois des titres utilisés dans la culture par lots nourris par rapport à la culture par lots. Il ne contient ni protéines, ni hydrolysats, ni composants dont la composition est définie de maière incomplète.
Le format liquide est conçu pour une utilisation et une expérimentation à petite échelle. Ce produit est également disponible en format AGT™ pour une fabrication à grande échelle et une utilisation aisée.
  • Attendez-vous à des augmentations de productivité de 2 à 5 fois
  • Évitez les problèmes associés à l’utilisation d’hydrolysats et d’autres alternatives tout en bénéficiant de performances supérieures
  • Prêt pour une utilisation à plus grande échelle avec des options de conditionnement pratiques (10 L et 100 L)
    Quel supplément nutritif EfficientFeed™ choisir ?
    Envisagez le kit CHO CD Efficient Feed™ lorsque :
  • vous utilisez un milieu de base avec moins de 6 g/l de glucose et aucun hydrolysat au jour 0
    Envisagez le supplément CHO CD EfficientFeed™ A lorsque :
  • vous êtes en train d’utiliser le CD OptiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
    Envisagez le supplément CHO CD EfficientFeed™ B lorsque :
  • vous êtes en train d’utiliser le CD CHO comme milieu de croissance cellulaire de base
    Envisagez le supplément CD EfficientFeed™ C AGT™ lorsque :
  • vous souhaitez une productivité accrue de GS CHO et d’autres lignées cellulaires sélectionnées
  • vous êtes en train d’utiliser le CD FortiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
  • vous utilisez un milieu de base contenant plus de 6 g/l de glucose ou un hydrolysat au jour 0
    Augmentation des titres
    Il a été démontré que les suppléments CHO CD EfficientFeed™ augmentaient les titres de 2 à 5 fois par rapport à la culture par lot, et sont un excellent point de départ pour le développement de processus (figures 1a et 1b). De plus, ils surpassent les alternatives compétitives, y compris les hydrolysats moins cohérents (figures 2, 3a et 3b).
    Mise à l’échelle simple et économies
    La capacité de mise à l’échelle dans un format sec facilite la manipulation et le stockage dans le cadre de la fabrication et d’autres bioprocédés. Avec le format sec AGT™ (Advanced Granulation Technology™), il est possible de stocker et d’utiliser le produit de manière encore plus facile et sûre que les produits traditionnels au format sec. Le supplément nutritif CHO CD EfficientFeed™ A kit AGT™ est offert en conditionnement de 10 L et 100 L ce qui permet une mise à l’échelle à partir du supplément de liquide de 1 L en un procédé transparent et permet aussi de réaliser des économies lors de l’achat de volumes de niveau de production.
    Performances comparables au supplément liquide
    Tout aussi important que la commodité et la simplicité du format sec AGT™ (Advanced Granulation Technology™), le produit offre des performances comparables au supplément de liquide CHO CD EfficientFeed™ A (illustration 4). Les deux formes ont présenté des performances semblables lors de nos tests et la version AGT™ a été utilisée avec succès comme prototype dans de nombreux processus par plusieurs sociétés.
    Facilité d’utilisation du format AGT™
    Le supplément nutritif pour kit AGT™ Cho CD EfficientFeed™ fournit un confort de mise à l’échelle au format sec ainsi qu’une reconstitution simple avec un ajout de solution concentré à environ 1 %. Pour plus de détails, consultez les documents à l’appui fournis sur la page du produit au format AGT™.
    À des fins de recherche ou de fabrication. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Un litre de CHO CD EfficientFeed™ A et un manuel.
    Conserver le CHO CD EfficientFeed™ A entre +2 et 8°C dans l’obscurité.
    Lignée cellulaire CHO
    Type de cellule Cellules de mammifères
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Type de culture Culture cellulaire en suspension
    Forme Liquide
    Type de produit Supplément nutritif
    Niveau de sérum Sans sérum
    Stérilité Stérilisation par filtration
    Avec additifs Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans antibiotiques, Sans glutamine, Sans insuline, Sans rouge de phénol, Sans antibiotiques
    Niveau d’endotoxines Faible
    Gamme de produits Gibco
    Pureté ou qualité Qualité culture cellulaire, qualifiée pour la fabrication ultérieure, qualité recherche
    Quantité 1 L
    Remarques Supplément pour l’alimentation en nutriments chimiquement défini
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Source Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
    Testé pour pH
    Afficher plus Afficher moins
    À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.