Learn More
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement
Code produit p-7075738 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
100 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11380892 10 L 1 pièce
11370892 100 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11380892 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1245605
Supplément nutritif CHO CD EfficientFeed™ B AGT™
Le supplément nutritif Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ est un produit de format sec en une seule partie pour l’ajout de lots nourris à la culture de lignées cellulaires multiples. Le supplément nutritif CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ (Advanced Granulation Technology™) est une formulation définie chimiquement, sans composant d’origine animale qui ne contient pas de protéines, d’hydrolysats ou de composants de composition définie de manière incomplète.
Le format AGT™ est conçu pour la fabrication à grande échelle et la facilité d’utilisation. Ce produit est également disponible en format liquide pour une utilisation et une expérimentation à petite échelle.
  • Attendez-vous à des augmentations de productivité de 2 à 5 fois
  • Évitez les problèmes associés à l’utilisation d’hydrolysats et d’autres alternatives tout en bénéficiant de performances supérieures
  • Simplifiez la mise à l’échelle en optimisant la valeur de la reconstitution simple d’AGT™
  • Obtenez des performances comparables à celles de notre produit de catalogue de liquides d’origine
  • Prêt pour une utilisation à plus grande échelle avec des options de conditionnement pratiques (10 L et 100 L)
    Quel supplément nutritif EfficientFeed™ choisir ?
    Envisagez le kit CHO CD Efficient Feed™ lorsque :
  • vous utilisez un milieu de base avec moins de 6 g/l de glucose et aucun hydrolysat au jour 0
    Envisagez le supplément CHO CD EfficientFeed™ A lorsque :
  • vous êtes en train d’utiliser le CD OptiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
    Envisagez le supplément CHO CD EfficientFeed™ B lorsque :
  • vous êtes en train d’utiliser le CD CHO comme milieu de croissance cellulaire de base
    Envisagez le supplément CD EfficientFeed™ C AGT™ lorsque :
  • vous souhaitez une productivité accrue de GS CHO et d’autres lignées cellulaires sélectionnées
  • vous êtes en train d’utiliser le CD FortiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
  • vous utilisez un milieu de base contenant plus de 6 g/l de glucose ou un hydrolysat au jour 0
    Augmentation des titres
    Il a été démontré que les suppléments CHO CD EfficientFeed™ augmentaient les titres de 2 à 5 fois par rapport à la culture par lot, et sont un excellent point de départ pour le développement de processus (figures 1a et 1b). De plus, ils surpassent les alternatives compétitives, y compris les hydrolysats (figures 2, 3a et 3b).
    Mise à l’échelle simple et économies
    La capacité de mise à l’échelle dans un format sec facilite la manipulation et le stockage dans le cadre de la fabrication et d’autres bioprocédés. Avec le format sec AGT™ (Advanced Granulation Technology™), il est possible de stocker et d’utiliser le produit de manière encore plus facile et sûre que les produits traditionnels au format sec. Le supplément nutritif CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ est offert en conditionnement de 10 L et 100 L qui permet une mise à l’échelle à partir du liquide du catalogue de 1 L en un procédé transparent et permet aussi de réaliser des économies lors de l’achat de volumes de niveau de production.
    Performances comparables au supplément liquide
    Tout aussi important que la commodité et la simplicité du format sec AGT™ (Advanced Granulation Technology™), le produit offre des performances comparables au liquide CHO CD EfficientFeed™ B (figure 4). Les deux formes ont présenté des performances semblables lors de nos tests et la version AGT™ a été utilisée avec succès comme prototype dans de nombreux processus par plusieurs sociétés.
    Facilité d’utilisation du format AGT™
    Le supplément nutritif CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ offre un confort de mise à l’échelle au format sec, ainsi qu’une reconstitution simple par l’ajout d’eau et une seule étape d’ajustement du pH (voir les instructions complètes sur la fiche produit ci-dessous).
    À des fins de recherche ou de fabrication. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Milieu de format sec
    Stocker entre 2 et 8°C, dans un endroit sec et sombre
    Lignée cellulaire CHO
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Type de culture Culture cellulaire en suspension
    Forme AGT
    Type de produit Supplément nutritif
    Niveau de sérum Sans sérum
    Stérilité Non stérile
    Avec additifs Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans insuline
    Niveau d’endotoxines Faible
    Format Flacon à bouchon Securitainer
    Pureté ou qualité Qualité culture cellulaire, qualifiée pour la fabrication ultérieure, qualité recherche
    Quantité 10 L
    Remarques Supplément pour l’alimentation en nutriments chimiquement défini
    Conditions d’expédition Glace
    Testé pour Solubilité
    Afficher plus Afficher moins
    À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.