Learn More
Gibco™ Milieu de culture cellulaire CHO
Description
- Ce milieu est formulé pour favoriser la croissance cellulaire et la production d’anticorps et de protéines recombinantes dans les cultures cellulaires CHO en suspension
- Peut être utilisé dans de nombreux récipients de culture, des flacons en T, flacons agitateurs et flacons rotatifs aux centrifugeuses et bioréacteurs
- Le milieu peut être utilisé dans des applications de recherche ou de fabrication
- Il a été conçu après la sélection minutieuse de nombreux hydrolysats pour une augmentation du rendement des protéines dans les cellules CHO
- Adapté aux cellules CHO en suspension
- Il convient également à un système de sélection tel que la glutamine synthétase (GS), qui ne nécessite pas la pression sélective d’un milieu pauvre en hypoxanthine/thymidine (HT)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : Entre 2°C et 8°C. Conservez à l’abri de la lumière. |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieux de culture cellulaire |
| Sans additif | No Glutamine |
| À utiliser avec (application) | Favorise la croissance cellulaire et la production d’anticorps et de protéines recombinantes dans les cultures cellulaires CHO en suspension |
| Quantité | 1 L |
| Source | Aucun composant d’origine animale |