Learn More
Abcam CHO HCP ELISA kit (Host cell protein), 96 Tests
Code produit 32115516 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 Tests
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32115516 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32115516 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2409961x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of CHO Host Cell Proteins. Sensitivity 10 ng/mL, range 3.3 - 810 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Species Reactivity: Species independent
  • Sensitivity: 10 ng/mL
  • Range: 3.3 - 810 ng/mL
  • Assay Time: 3 hr
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at +4°C
Spécification
Plage de dosage 3.3 to 810 ng/mL
Sensibilité du dosage 10 ng/mL
Contenu et stockage Store at 4°C
Méthode de détection Colorimetric
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit ELISA Kit
Espèces cibles Non-species Specific
À utiliser avec (application) ELISA
Quantité 96 Tests
État réglementaire RUO
Cible CHO Host Cell Proteins
Durée totale du dosage 3 hr