Learn More
Gibco™ CHO-S-SFM II, with hypoxanthine and thymidine
Code produit 11580416 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580416 500 mL 500mL
10503483 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11580416 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12052114
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
CHO-S-SFM II, avec hypoxanthine et thymidine.
Cho-S-SFM II est un milieu complet, sans sérum, à faible teneur en protéines (moins de 100 μ/ml), optimisé pour la croissance et la maintenance de cellules ovariennes (CHO) de hamster chinois en culture en suspension pour la production de protéines recombinantes. Il est complété par de l’hypoxanthine et de la thymidine (l’équivalent non complété est également disponible). Ce milieu prêt à l’emploi convient à la culture en suspension de CHO et d’autres cellules dans des systèmes de culture par lots, en continu et en perfusion. Un fichier maître des médicaments (DMF) pour le milieu CHO-S-SFM II a été soumis à la FDA. Il est possible d’obtenir une autorisation de renvoi au fichier maître en contactant les services techniques ou votre responsable de compte le plus proche.
Ce milieu contient des composants d’origine animale. Si des facteurs de croissance ou des hydrolysats, présents dans des milieux concurrents, doivent être évités, envisagez plutôt d’utiliser un milieu CD CHO, CD OptiCHO™ ou CD FortiCHO™.
Dans quels cas utiliser le milieu CHO-S-SFM II
  • Vos cellules ont été cultivées avec succès dans un milieu CHO-S-SFM II par le passé, et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
  • Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO dans les cas suivants :
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire CHO
    Classification Faible teneur en protéines, Sans sérum
    Concentration 1 X
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
    Serum Level Sans sérum
    Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium, Thymidine, Hypoxanthine
    Gamme de produits Gibco
    Quantité 500 mL
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Niveau d’endotoxines Faible
    Format Flacon(s)
    Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
    Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
    Culture Type Culture cellulaire en suspension