Description
Le CHO-S-SFM II est un milieu complet, sans sérum, à faible teneur en protéines (moins de 100 μg/ml), optimisé pour la croissance et le maintien de cellules ovariennes (CHO) de hamster chinois en culture en suspension pour la production de protéines recombinantes. Ce milieu ne contient pas de thymidine ou d’hypoxanthine (le milieu supplémenté est également disponible). Ce milieu prêt à l’emploi convient à la culture en suspension de CHO et d’autres cellules dans des systèmes de culture par lots, en continu et en perfusion. Un fichier maître des médicaments (DMF) pour le milieu CHO-S-SFM II a été soumis à la FDA. Il est possible d’obtenir une autorisation de renvoi au fichier maître en contactant les services techniques ou votre responsable de compte le plus proche.
Ce milieu contient des composants d’origine animale. Si des facteurs de croissance ou des hydrolysats, présents dans des milieux concurrents, doivent être évités, envisagez plutôt d’utiliser un milieu CD CHO, CD OptiCHO™ ou CD FortiCHO™.
Dans quels cas utiliser le milieu CHO-S-SFM II
Vos cellules ont été cultivées avec succès dans un milieu CHO-S-SFM II par le passé, et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO dans les cas suivants :
Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
Ce milieu contient des composants d’origine animale. Si des facteurs de croissance ou des hydrolysats, présents dans des milieux concurrents, doivent être évités, envisagez plutôt d’utiliser un milieu CD CHO, CD OptiCHO™ ou CD FortiCHO™.
Dans quels cas utiliser le milieu CHO-S-SFM II
Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | CHO |
| Classification | Faible teneur en protéines, Sans sérum |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum (SFM) |
| Serum Level | Sans sérum |
| Avec additifs | Glutamine, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans rouge de phénol, Sans thymidine, Sans hypoxanthine |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 0,5 L |
| Show More |