Learn More
Thermo Scientific™ Gélose chocolat avec Vitox
Code produit 13245359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Monoplaque de 90 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
13245359 Monoplaque de 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13245359 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5090A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Isolez et cultivez des micro-organismes exigeants grâce à ce milieu très nutritif qui comprend de l’amidon pour absorber les métabolites toxiques produits par les Neisseria.
Isolez et cultivez des micro-organismes exigeants à l’aide de la gélose chocolat avec Vitox Thermo Scientific™, un milieu très nutritif qui comprend la présence d’amidon pour s’ assurer que les métabolites toxiques produits par les Neisseria sont absorbés.
Ce milieu a été élaboré afin d’inclure une peptone spéciale qui est un mélange de digestats enzymatiques de plante et viande pour assurer des performances et une fiabilité optimales.
Ce produit n’est peut-être pas disponible dans tous les pays. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre représentant local.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Marron, opaque
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose chocolat avec Vitox
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte