Learn More
Berkshire™ Choice™ Couvertures ICT présaturées
Code produit 18849022 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
18849022 Stérile 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18849022 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur SSPEC360P40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1444.20€
    1030.80€ / 200 pièces
    Économisez 413.40€
    28% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
Les caches d’isolateurs stériles et présaturés sont préhumidifiés avec un taux constant de 70 % d’IPA et 30 % d’eau DI.
Les caches d’isolateurs stériles et présaturés sont préhumidifiés avec un taux constant de 70 % d’IPA et 30 % d’eau DI.
  • Housses en maille stériles, 100 % en filament continu, en polyester
  • Salle blanche lavée, tranchant au couteau
  • Pré-humidifié avec 70 % d’IPA et 30 % d’eau DI de façon constante
  • Certificat de stérilité pour chaque boîtier disponible en ligne par numéro de lot 24h/24 et 7j/7*
*Détails : Date d’expiration, dosage de radiation, informations sur le lot, respect des exigences cGMP pour la traçabilité.
Spécification
Type de produit Choix de couvercle d’isolateur pré-humidifié stérile
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Color-coded Non
Matériau Tricote polyester (1 %)