Learn More
Autoinducteur du choléra 1 : (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone (Grade technique), TRC
Code produit 30004639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004639 25 mg 25mg
30003253 5 mg 5mg
30003810 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004639 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC43146025MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004296-82-5
Formule moléculaire C13 H26 O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.34
Synonyme (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone, CAI 1;
Nom IUPAC (3S)-3-hydroxytridecan-4-un
SMILES CCCCCCCCCC(=O)[C@@H](O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12(14)4-2/h12,14H,3-11H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Poids de la formule 214.1933