Learn More
Cholestérol-3-d1, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cholesterol-3-D |
| CAS | 51467-57-3 |
| Formule moléculaire | C27 D H45 O |
| Quantité | 0.005 g |
| Synonyme | Cholest-5-en-3-d-3-ol, (3β)- (9 CI, ACI), (3β)-Cholest-5-en-3-d-3-ol (ACI), (3β)-Cholest-5-en-3-ol-3 d, [3-2H1]-Cholesterol, Cholesterol-3-d, Cholesterol-3-D, Cholesterol-d1 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28 H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i21D |
| SMILES | [2 H][C@]1(O)CC[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4 [C@@H]3 CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nom IUPAC | (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-3-deuterio-10,13-dimetil-17-[(2 R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 387.6597 |
| Poids de la formule | 387.3611 g/mol |
| Afficher plus |