Learn More
Cholestérol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480353
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11480353
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11470.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Une préparation purifiée en laboratoire du stérol animal, cholestérol, nº CAS 57-88-5, est disponible sous forme de poudre pour une utilisation expérimentale.
Cholesterol is used in the preparation of liposome. It is used to control the functions of transporters and coordinating cell proteins present in plasma membrane. It acts as a part of cell membranes. It benefits in rapid diagnostics. It is a component of all biological membranes and inhibits basal channel activity in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans les alcools, l’éther, le chloroforme, l’éther de pétrole, la pyridine, le myristate d’isopropyle, l’acétone, l’éthylacétate, le benzène, les graisses, les huiles et le dioxane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux alcalins, l’ammoniac et le peroxyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-88-5
Formule moléculaire C27H46O
Poids moléculaire (g/mol) 386.664
Numéro MDL MFCD00003646
Clé InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonyme cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
CID PubChem 5997
ChEBI CHEBI:16113
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholesterol
Point de fusion 147°C to 150°C
Densité 1.067
Point d’ébullition 360°C
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 g
Beilstein 1915888
Merck Index 14,2201
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,ether,chloroform,petroleum ether,pyridine,isopropyl myristate,acetone,ethylacetate,benzene,fats,oils and dioxane.
Rotation optique −36° (c=2 in dioxane)
Poids de la formule 386.66
Pourcentage de pureté 95%