Learn More
Cholestérol ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11493310 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11493310 5 g 5g
11413320 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493310 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210138205
Edge
Kemiska identifierare
CAS 57-88-5
Formule moléculaire C27H46O
Poids moléculaire (g/mol) 386.664
Numéro MDL MFCD00003646
Clé InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonyme cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
CID PubChem 5997
ChEBI CHEBI:16113
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Cholesterol
Couleur Blanc
Densité 1.067g/mL
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Quantité 5 g
Poids de la formule 386.64
Forme physique Poudre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.