Learn More
Cholesteryl behenate, MedChemExpress
Description
Cholesteryl behenate is a cholesterol ester associated with the neutral core of low density lipoprotein Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cholesteryl behenate |
| CAS | 61510-09-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C49H88O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Cholesteryl docosanoate Cholesterol behenate |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 2 mg/mL (2.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 709.22 |
| Afficher plus |