Learn More
Benzoate de cholestéryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cholesteryl benzoate |
| Point de fusion | 149°C to 150°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 10, 2181 |
| Rotation spécifique | -15 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methylene chloride,,benzene,toluene,diethyl ether |
| Afficher plus |