Learn More
Chloroformate de cholestéryle, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cholesteryl chloroformate is used in the preparation of hydrophobized chitosan oligosaccharide, which finds application as an efficient gene carrier. It acts as an initiator in the polymerization of methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chloroformiate de cholestéryle est utilisé dans la préparation d’oligosaccharide de chitosane hydrophobisé, qui est utilisé comme vecteur génétique efficace. Il agit comme un initiateur dans la polymérisation du méthacrylate de méthyle.
Solubilité
Soluble dans le chlorure de méthylène, le chloroforme, l’acétone, le toluène et le benzène. Légèrement soluble dans le méthanol et l‘éthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cholesteryl chloroformate |
| Point de fusion | 116°C to 120°C |
| Odeur | Pungent |
| Formule moléculaire | C5H11NO2 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 3223154 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Synonyme | n,n-dimethylglycine methyl ester, methyl 2-dimethylamino acetate, glycine, n,n-dimethyl-, methyl ester, methyl dimethylamino acetate, methyl n,n-dimethylglycinate, acmc-2097kq, dimethylglycine methyl ester, ch3 2nch2cooch3, dimethylaminoessigsauremethylester |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methylene chloride,chloroform,acetone,toluene and benzene. Slightly soluble in methanol and ethanol. |
| Afficher plus |