Learn More
Chloroformate de cholestéryle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341717 100 g 100g
11331717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04801.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Cholesteryl chloroformate is used in the preparation of hydrophobized chitosan oligosaccharide, which finds application as an efficient gene carrier. It acts as an initiator in the polymerization of methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformiate de cholestéryle est utilisé dans la préparation d’oligosaccharide de chitosane hydrophobisé, qui est utilisé comme vecteur génétique efficace. Il agit comme un initiateur dans la polymérisation du méthacrylate de méthyle.
Solubilité
Soluble dans le chlorure de méthylène, le chloroforme, l’acétone, le toluène et le benzène. Légèrement soluble dans le méthanol et l‘éthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7144-08-3
Numéro MDL MFCD00003633
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholesteryl chloroformate
Point de fusion 116°C to 120°C
Odeur Pungent
Formule moléculaire C28H45ClO2
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3223154
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
Informations sur la solubilité Soluble in methylene chloride,chloroform,acetone,toluene and benzene. Slightly soluble in methanol and ethanol.
Clé InChI QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Rotation optique −29° (c=5 in Chloroform)
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
Nom IUPAC [(3 S,8 S,9 S,10 R,13,14 S R S,17 R)-10,13 -diméthyl-17 -[(2 R)-6 -méthylheptan-2 -yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17 -dodécahydro-1 H-cyclopenta[a]phénanthrènes-3 -yl] carbonochloridate
Poids moléculaire (g/mol) 449.12
CID PubChem 111262
Poids de la formule 449.12