Learn More
Nonanoate de cholestéryle, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11367875
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11367875 100 g 100g
11357875 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11367875 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02857.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cholesteryl nonanoate is used in hair colors, cosmetic products like lip products, lotions. It is also used in the manufature of some pleochroic dyes. It can be also used as a component of the liquid crystals used for liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nonanoate de cholestéryle est utilisé dans les couleurs des cheveux, les produits cosmétiques comme les produits à lèvre, les lotions. Il est également utilisé dans la fabrication de certains colorants pléochromiques. Il peut également être utilisé comme composant des cristaux liquides utilisés pour les écrans à cristaux liquides.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le tétrahydrofurane (THF). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1182-66-7
Formule moléculaire C36H62O2
Poids moléculaire (g/mol) 526.89
Numéro MDL MFCD00003643
Clé InChI WCLNGBQPTVENHV-MKQVXYPISA-N
Synonyme cholesteryl pelargonate, cholesteryl nonanoate, cholesterol pelargonate, unii-4313o7p4xw, 5-cholesten-3beta-ol 3-nonanoate, cholesterol, nonanoate, 3beta-hydroxy-5-cholestene 3-nonanoate, nonanoic acid cholesterol ester, pelargonic acid cholesterol ester, cholest-5-ene-3-beta-yl nonanoate
CID PubChem 2723614
Nom IUPAC Nonanoate de [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-3-yl]
SMILES CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Cholesteryl nonanoate
Point de fusion 75°C to 79°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 3179820
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Tetrahydrofuran(THF). Insoluble in water.
Rotation optique −30° (c=5 in Chloroform)
Poids de la formule 526.89