Learn More
Carbonate d‘oléyle cholestéryle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10773161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10773161 25 g 25g
10504111 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165850250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17110-51-9
Formule moléculaire C46H80O3
Poids moléculaire (g/mol) 681.143
Numéro MDL MFCD00003634
Clé InChI XMPIMLRYNVGZIA-FVPZYIPGSA-N
Synonyme cholesterololeylcarbonate
CID PubChem 131632518
Nom IUPAC [(3S,8S,9R,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] octadec-9-carbonate d’enyl
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCOC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholesteryl oleyl carbonate
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Rotation spécifique -22° to -24° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Poids de la formule 681.14
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Masse cristalline cireuse