Learn More
Pélargonate de cholestéryle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10579843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10579843 100 g Flacon en verre 100g
10550011 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10579843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110271000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1182-66-7
Formule moléculaire C36H62O2
Poids moléculaire (g/mol) 526.89
Numéro MDL MFCD00003643
Clé InChI WCLNGBQPTVENHV-MKQVXYPISA-N
Synonyme cholesteryl pelargonate, cholesteryl nonanoate, cholesterol pelargonate, unii-4313o7p4xw, 5-cholesten-3beta-ol 3-nonanoate, cholesterol, nonanoate, 3beta-hydroxy-5-cholestene 3-nonanoate, nonanoic acid cholesterol ester, pelargonic acid cholesterol ester, cholest-5-ene-3-beta-yl nonanoate
CID PubChem 2723614
Nom IUPAC Nonanoate de [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-3-yl]
SMILES CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholesteryl pelargonate
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Conditions de rotation spécifiques −30.00 (25.00°C c=2,CHCl3)
Poids de la formule 526.88
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre