Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide cholique, 97 %
Code produit 10163540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10163540 100 g Flacon en verre 100g
10506603 25 g Flacon en verre 25g
10338943 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10163540 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 159111000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-25-4 | C24H40O5 | 408.579 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-25-4
Formule moléculaire C24H40O5
Numéro MDL MFCD00003672
Clé InChI BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonyme cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
CID PubChem 221493
ChEBI CHEBI:16359
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholic acid
Point de fusion 197°C to 202°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (135°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 10, IV, 2072
Merck Index 15, 2210
Rotation spécifique (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)%gt; +35°
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Nom IUPAC Acide pentanoïque (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 408.579
Poids de la formule 408.57
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre cristalline