Learn More
Acide cholique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423604 25 g 25g
11433604 100 g 100g
11443604 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423604 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11257.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Cholic acid is used as a preservative for food. It is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It finds use in biological research. It helps in detergents to soften biological fats. It helps in preventing and melting gallstones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide cholique est utilisé comme conservateur pour les aliments. Il est largement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Il trouve son utilisation dans la recherche biologique. Il aide dans les détergents à adoucir les graisses biologiques. Il aide à prévenir et à faire fondre les calculs biliaires.
Solubilité
Soluble dans les alcools, l’acétone, le diméthylsulfoxyde, le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable. Incompatible avec d’autres matériaux tels que les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-25-4
Formule moléculaire C24H40O5
Poids moléculaire (g/mol) 408.579
Numéro MDL MFCD00003672
Clé InChI BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonyme cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
CID PubChem 221493
ChEBI CHEBI:16359
Nom IUPAC Acide pentanoïque (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholic acid
Point de fusion 199°C to 202°C
Quantité 25 g
Beilstein 2822009
Merck Index 14,2203
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,acetone,dimethylsulfoxide,methanol. Insoluble in water.
Rotation optique +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol)
Poids de la formule 408.58
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cholic acid
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cholic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.