Learn More
Acide cholique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443604 500 g 500g
11423604 25 g 25g
11433604 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443604 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11257.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Cholic acid is used as a preservative for food. It is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It finds use in biological research. It helps in detergents to soften biological fats. It helps in preventing and melting gallstones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide cholique est utilisé comme conservateur pour les aliments. Il est largement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Il trouve son utilisation dans la recherche biologique. Il aide dans les détergents à adoucir les graisses biologiques. Il aide à prévenir et à faire fondre les calculs biliaires.
Solubilité
Soluble dans les alcools, l’acétone, le diméthylsulfoxyde, le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable. Incompatible avec d’autres matériaux tels que les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-25-4
Formule moléculaire C24H40O5
Poids moléculaire (g/mol) 408.579
Numéro MDL MFCD00003672
Clé InChI BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonyme cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
CID PubChem 221493
ChEBI CHEBI:16359
Nom IUPAC Acide pentanoïque (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholic acid
Point de fusion 199°C to 202°C
Quantité 500 g
Beilstein 2822009
Merck Index 14,2203
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,acetone,dimethylsulfoxide,methanol. Insoluble in water.
Rotation optique +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol)
Poids de la formule 408.58
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cholic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cholic acid