Learn More
Acide cholique, MP Biomedicals™
Code produit 11453320 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11453320 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453320 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210138391
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholic acid
Note relative au nom de la bile bovine ou ovine
CAS 81-25-4
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Formule moléculaire C24H40O5
Numéro MDL MFCD00003672
Quantité 1 kg
Synonyme cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
Clé InChI BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Nom IUPAC Acide pentanoïque (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 408.579
CID PubChem 221493
ChEBI CHEBI:16359
Poids de la formule 408.58
Forme physique Poudre