Learn More
Acide cholique sel sodique, ≥ 98,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11416292 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416292 5 g -
11406292 100 g 100g
11426292 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416292 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02102897.5
Le sel de sodium d’acide cholique, ≥98,5 %, est utilisé dans la solubilisation des protéines membranaires dans leur état natif.
  • Le sel de sodium d’acide cholique, ≥98,5 % est un composant pour la préparation des liposomes.
  • Il a également été utilisé dans une étude pour analyser les vésicules déformables élastiques, les transférosomes, pour l’administration de médicaments transdermiques.
  • Concentration micellaire critique : 14 mM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 361-09-1
Formule moléculaire C24H39NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 430.56
Numéro MDL MFCD00150749,MFCD00064138
Clé InChI NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Synonyme sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
CID PubChem 57349315
Nom IUPAC sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-diméthyl-hexadéchydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-1-yl]pentanoate
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholic acid sodium salt
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Poids de la formule 430.6
Pourcentage de pureté ≥98%
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.