Learn More
Sel sodique d’acide cholique, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17891361 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
17891361 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17891361 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02102897.3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisé dans la solubilisation des protéines liées aux membranes dans leur état natif.
  • Composant utilisé pour la préparation des liposomes.
  • Il a également été utilisé dans une étude sur les vésicules déformables élastiques, les transférosomes, pour l’administration de médicaments transdermiques.
  • Agent solubilisant biochimique (détergent non ionique, non dénaturant).
  • Se forme en conjugaison avec de la glycine ou de la taurine dans la bile de la plupart des vertébrés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 361-09-1
Forme physique Poudre de couleur blanche
pH 7.5 to 9.0 (2% aq. soln.)
Quantité 25 g
Formule moléculaire C24H39NaO5
Numéro MDL MFCD00150749,MFCD00064138
Synonyme sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/mL). Soluble in ethanol (40mg/mL, clear, colorless solution).
Clé InChI NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Nom IUPAC sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-diméthyl-hexadéchydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-1-yl]pentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 430.56
CID PubChem 57349315
Poids de la formule 430.6
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) 14mM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.