Learn More
Bitartrate de choline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15284804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15284804 500 g Flacon en verre 500g
15274804 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15284804 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450225000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-67-2 | C5H14NO·C4H5O6 | 253.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-67-2
Formule moléculaire C5H14NO·C4H5O6
Poids moléculaire (g/mol) 253.25
Clé InChI QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
CID PubChem 10198924
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl (triméthyl) azanium ;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline bitartrate
Point de fusion 151.0°C to 153.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Merck Index 15,2211
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 253.25
Pourcentage de pureté 97%