Learn More
Bitartrate de choline, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456509 2.5 kg 2.50kg
15436509 250 g 250g
15446509 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64657.A4
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87-67-2 | C9H19NO7 | 253.251 g/mol
Choline Bitartrate is used by nerve cells to manufacture a chemical called acetylcholine, which effectively allows cells to communicate with each other. Choline is also heavily associated with neurological function and can help improve movement, coordination, and myofibril contraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bitartrate de choline est utilisé par les cellules nerveuses afin de fabriquer un produit chimique appelé “acétylcholine”, ce qui permet aux cellules de communiquer efficacement entre elles. La choline est également fortement associée à la fonction neurologique et peut aider à améliorer le mouvement, la coordination et la contraction des myofibrilles.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-67-2
Formule moléculaire C9H19NO7
Poids moléculaire (g/mol) 253.251
Numéro MDL MFCD00036332
Clé InChI QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
CID PubChem 10198924
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl (triméthyl) azanium ;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline bitartrate
Point de fusion 151°C to 153°C
Couleur Blanc
Quantité 2.5 kg
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Poids de la formule 253.25
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre