Learn More
bitatrate de choline, > 98%, MP Biomedicals™
Code produit 11483320 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11483320 500 g
11463320 25 g
11473320 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483320 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210138490
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 87-67-2
Formule moléculaire C9H19NO7
Poids moléculaire (g/mol) 253.251
Numéro MDL MFCD00036332
Clé InChI QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
CID PubChem 10198924
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ; 2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline bitatrate
Note relative au nom Biologie moléculaire ; biologie cellulaire
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 500 g
Poids de la formule 253.3
Forme physique Poudre