Learn More
Chlorure de choline, 98+ % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15815268 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lb.
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10kg
2268g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15815268 10 kg Flacon en plastique 10kg
15825108 5 lb. Flacon en plastique 2268g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15815268 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J13410.A9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.50€
    389.65€ / 10kg
    Économisez 502.85€
    56% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Numéro MDL MFCD00011721
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
CID PubChem 6209
ChEBI CHEBI:133341
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline chloride
Point de fusion ∼305°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 10 kg
Beilstein 3563126
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium;chlorure
Poids de la formule 139.62
Pourcentage de pureté ≥98 (dry basis)
Forme physique Poudre cristalline