Learn More
Chlorure de choline, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422508 100 g 100g
11432508 500 g 500g
11442508 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15828.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
Choline chloride helps in providing nourishment for pig feed and poultry feed. It acts as a food flavor enhancer. It is used as a precursor of acetylcholine and is a methyl donor in various metabolic processes and in lipid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de choline aide à fournir une nourriture pour l’alimentation des porcs et des volailles. Il agit comme un amplificateur de saveur alimentaire. Il est utilisé comme précurseur de l’acétylcholine et est un donneur de méthyle dans divers processus métaboliques et dans le métabolisme des lipides.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts, les alcalis et les alliages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Numéro MDL MFCD00011721
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
CID PubChem 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ;chlorure
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline Chloride
Point de fusion ∽305°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 100 g
Beilstein 3563126
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2206
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol and alcohol.
Poids de la formule 139.63
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide