Learn More
Chlorure de choline, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Choline chloride helps in providing nourishment for pig feed and poultry feed. It acts as a food flavor enhancer. It is used as a precursor of acetylcholine and is a methyl donor in various metabolic processes and in lipid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de choline aide à fournir une nourriture pour l’alimentation des porcs et des volailles. Il agit comme un amplificateur de saveur alimentaire. Il est utilisé comme précurseur de l’acétylcholine et est un donneur de méthyle dans divers processus métaboliques et dans le métabolisme des lipides.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts, les alcalis et les alliages.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Choline Chloride |
| Point de fusion | ∽305°C (decomposition) |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98% |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 3563126 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,2206 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol,methanol and alcohol. |
| Poids de la formule | 139.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Show More |