Learn More
Chlorure de choline, 99 %, qualité réactif pour culture cellulaire, MP Biomedicals™
Code produit 11465102 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11465102 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11465102 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219463991
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Spécification
CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5H14ClNO
Numéro MDL MFCD00011721
Quantité 1 kg
Synonyme choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, bilineurin chloride, 2-hydroxyethyl trimethylammonium chloride
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Nom IUPAC chlorure de (2-hydroxyéthyl)triméthylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
CID PubChem 6209
ChEBI CHEBI:133341