Learn More
Chlorure de choline, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11433330 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11433330 1 kg
11443330 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433330 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210138601
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Numéro MDL MFCD00011721
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
CID PubChem 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nom IUPAC chlorure de (2-hydroxyéthyl)triméthylazanium
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline chloride
Couleur Blanc
Densité 1.1g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 1 kg
Poids de la formule 139.63
Forme physique Crystalline Powder