Learn More
Chlorure de choline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570181 500 g Flacon en plastique 500g
10011973 50 g Flacon en plastique -
10715561 1 kg Flacon en plastique 1kg
10703924 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10570181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.20€
    68.65€ / 500g
    Économisez 13.55€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Numéro MDL MFCD00011721
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
CID PubChem 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ;chlorure
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline chloride
Point de fusion 298.0°C to 304.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Quantité 500 g
Beilstein 04, II, 722
Merck Index 15, 2211
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 139.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux adhérents