Learn More
Chlorure de choline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10703924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703924 5 kg Récipient en plastique 5kg
10011973 50 g Flacon en plastique -
10570181 500 g Flacon en plastique 500g
10715561 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10703924 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110290050
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Numéro MDL MFCD00011721
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
CID PubChem 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ;chlorure
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline chloride
Point de fusion 298.0°C to 304.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Quantité 5 kg
Beilstein 04, II, 722
Merck Index 15, 2211
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 139.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux adhérents