Learn More
Chlorure de choline, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15547914 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15547914 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15547914 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 158201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline Chloride
CAS 67-48-1
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C5H14ClNO
Numéro MDL MFCD00011721
Quantité 500 g
Synonyme choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
CID PubChem 6209
ChEBI CHEBI:133341
Poids de la formule 139.63
Qualité Réactif BAKER ANALYZED