Learn More
Chlorure de choline, réactif de culture cellulaire, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11445102 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11445102 100 g
11455102 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445102 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219463980
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Numéro MDL MFCD00011721
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
CID PubChem 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nom IUPAC chlorure de (2-hydroxyéthyl)triméthylazanium
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline chloride
Couleur Blanc
Densité 1.1g/cm3 at 20°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 139.6
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Hard Crystalline Powder