Learn More
Chlorure de choline, MP Biomedicals
Code produit 11423330 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11423330 500 mg
11413330 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423330 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02101386.5
 Article restreint
En stock
  • Le chlorure de choline est utilisé comme substrat pour la choline acétyltransférase
Identifiants chimiques
CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Numéro MDL MFCD00011721
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
CID PubChem 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nom IUPAC chlorure de (2-hydroxyéthyl)triméthylazanium
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau CHOLINE CHLORIDE
Point de fusion 302 °C à 305 °C (décomposition)(littérature)
Couleur Blanc
Formule linéaire (CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau (solution aqueuse à 10 % — limpide et incolore).
Poids de la formule 139.6
Pourcentage de pureté ≥ 98,0%
Forme physique Poudre cristalline