Learn More
Chlorure de choline, TRC
Code produit 30010149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010149 5 g 5g
30010735 25 g 25g
17929984 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010149 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4326505G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5 H14 N O . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Synonyme Choline, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, (β-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, Actiron CC 6, Bilineurin chloride, Biocolina, Biocoline, COL 24, Choline chloride, Cholinium chloride, Claytreat, Hepacholine, Hormocline, Lipotril, Luridin chloride, Neocolina, Norcol 25, Paresan, ReaShure Choline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium;chlorure
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline Chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 139.0764
Pourcentage de pureté >95%