Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyde de choline, solution aqueuse à  45% en poids, pur, stabilisé
Code produit 10128512 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10128512 100 mL Flacon en verre 100mL
10582683 500 mL Flacon en verre 500mL
11386725 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11945441 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10128512 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 386721000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution
CAS 123-41-1, 7732-18-5
Couleur Blanc
Densité 1.0700g/mL
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H15NO2
Numéro MDL MFCD00002831
Quantité 100 mL
Merck Index 15,2211
Gravité spécifique 1.07
Synonyme choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Clé InChI KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Nom IUPAC 2-Hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
Stabilisateur 1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
CID PubChem 31255
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 44.0 to 48.0% (Total base)
Qualité Pures
Forme physique Poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Choline hydroxide