Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyde de choline, solution aqueuse à 45% en poids, pur, stabilisé
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution |
| CAS | 123-41-1, 7732-18-5 |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.0700g/mL |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C5H15NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00002831 |
| Quantité | 2.5 L |
| Merck Index | 15,2211 |
| Gravité spécifique | 1.07 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Choline hydroxide