Learn More
Hydroxyde de choline, 46 % w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319859
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319859 25 mL 25mL
11329859 100 mL 100mL
11339859 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11319859 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24443.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Choline hydroxide is used as a precursor molecule for the neurotransmitter acetylcholine, it is involved in several functions including muscle and memory muscle control. It was used as a basic catalyst for aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de choline est utilisé comme molécule-précurseur pour l’acétylcholine du neurotransmetteur. Il est impliqué dans plusieurs fonctions, y compris le contrôle des muscles et du muscle de la mémoire en particulier. Il a été utilisé comme catalyseur de base pour les réactions de condensation aldolique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-41-1
Formule moléculaire C5H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00002831
Clé InChI KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
CID PubChem 31255
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline hydroxide
Formule linéaire HOCH2CH2N(CH3)3OH
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3267
Nom IUPAC 2-Hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
Poids de la formule 121.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 46 % p/p de sol. aqueuse
compliance-icons
Identifiant produit
  • Choline hydroxide, 46% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Choline hydroxide