Learn More
Hydroxyde de choline, 46 % w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339859
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339859 500 mL 500mL
11319859 25 mL 25mL
11329859 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339859 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24443.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Choline hydroxide is used as a precursor molecule for the neurotransmitter acetylcholine, it is involved in several functions including muscle and memory muscle control. It was used as a basic catalyst for aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de choline est utilisé comme molécule-précurseur pour l’acétylcholine du neurotransmetteur. Il est impliqué dans plusieurs fonctions, y compris le contrôle des muscles et du muscle de la mémoire en particulier. Il a été utilisé comme catalyseur de base pour les réactions de condensation aldolique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-41-1
Formule moléculaire C5H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00002831
Clé InChI KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
CID PubChem 31255
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Choline hydroxide
Densité 1.073
Formule linéaire HOCH2CH2N(CH3)3OH
Indice de réfraction 1.427
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3267
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Nom IUPAC 2-Hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
Poids de la formule 121.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 46 % p/p de sol. aqueuse