Learn More
Hydroxyde de choline en solution méthanolique (environ 45 % m/m, stabilisé avec 0,5 % de paraformaldéhyde), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Choline Hydroxide |
| CAS | 123-41-1 |
| Formule moléculaire | C5H15NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-ethanaminium Hydroxide (1:1), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium Hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium Hydroxide, Bursine, Cholinium Hydroxide, Fagine, Gossypine, Luridine, N,N,N-Trimethyl-N-(2-hydroxyethyl)ammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-N-hydroxyethylammonium Hydroxide, Sincaline, Sinkalin, Sinkaline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium Hydroxide, Trimethyl(hydroxyethyl)ammonium Hydroxide, Vidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [OH-].C[N+](C)(C)CCO |
| Nom IUPAC | 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azaium ;hydroxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.18 |
| Poids de la formule | 121.1103 |
| Afficher plus |