Learn More
Azpack™ Flacons d’injection et de lyophilisation
Code produit. 10482913
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
10 mL
20 ml
Diamètre (métrique):
14,25 mm (col du dia. ext.)
24,25 mm (dia. ext. du col)
29,25 mm (dia. ext. du col)
Hauteur (métrique):
39,5 mm
46 mm
56 mm
Conditionnement:
104 pièces
154 pièces
441 pièces
Code produit. 10482913
Marque: Azpack™ 10482913
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurent une protection optimale du contenu contre le vieillissement prématuré. Les flacons d’injection et de lyophilisation Azpack™ protègent l’intégrité du contenu contre la perte d’efficacité.
  • Fabriqués en verre transparent neutre FIOLAX™
  • Résistance chimique, neutralité et imperméabilité excellentes
  • Col à sertir
  • Fournis sans bouchons
Spécification
Type Flacon
Capacité (métrique) 10 mL
Couleur Clear
Matériau Verre FIOLAX™
Type de goulot Sertis
Quantité 154/paquet
Taille du bouchon 20mm
Diamètre (métrique) 24,25 mm (dia. ext. du col)
Diamètre (métrique) col interne 12,6 mm
Hauteur (métrique) 46 mm